Learn More
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Caliper™ Zymark™ Liquid-Handling-Systeme
GREENER_CHOICE
Steigern Sie die Pipettierleistung mit diesen Automatisierungsspitzen, die sich einem strengen 15-Punkte-Qualitätskontrollprogramm unterziehen, um Genauigkeit und Konsistenz zu gewährleisten.
379.00 CHF - 702.00 CHF
Spezifikation
Farbe klar
Format Racks
Spitzenform Automatisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Zymark™/Caliper™ Liquid Handling Workstations
Produktlinie Caliper/Zymark
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Gefiltert Sterilität Fit for Purpose Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Gefiltert Sterilität Fit for Purpose Preis Menge & Verfügbarkeit  
16406949
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
920-021
50µL Gefiltert Steril Steril & PCR-fähig
702.00 CHF
4800 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2026
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16416949
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
920-261
50µL Ungefiltert Steril Steril
403.00 CHF
4800 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2026
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16426949
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
920-262
50µL Ungefiltert Unsteril Zertifizierte Qualität
379.00 CHF
4800 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2026
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11750095
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
921-021
80 ul Gefiltert Steril Steril & PCR-fähig
702.00 CHF
4800 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11860421
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
921-262
100 ul Ungefiltert Unsteril Zertifizierte Qualität
379.00 CHF
4800 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11760095
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
923-021
150 μl Gefiltert Steril Steril & PCR-fähig
702.00 CHF
4800 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16436949
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
923-261
200 ul Ungefiltert Steril Steril
404.00 CHF
4800 Stück
Verfügbar ab: 17-11-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11806081
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
923-262
200 μl Ungefiltert Unsteril Zertifizierte Qualität
379.00 CHF
4800 Stück
Verfügbar ab: 10-11-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Caliper™ Zymark™ Liquid-Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Caliper/Zymark RapidPlate, Caliper Presto, Allegro, Zephyr und SciClone.
Merkmale:
  • Erhältlich als steril und gefiltert.
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
  • Chargenprüfung während der Produktion an den Workstations, für die die Spitzen vorgesehen sind
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Garantie:Empfohlene Haltbarkeit fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum.
Spezifikation
Spezifikation
klar
Automatisierung
Caliper/Zymark
Racks
Zymark™/Caliper™ Liquid Handling Workstations
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Caliper™ Zymark™ Liquid-Handling-Systeme