Learn More
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Caliper™ Zymark™ Liquid-Handling-Systeme
Steigern Sie die Pipettierleistung mit diesen Automatisierungsspitzen, die sich einem strengen 15-Punkte-Qualitätskontrollprogramm unterziehen, um Genauigkeit und Konsistenz zu gewährleisten.
Marke: Thermo Scientific™ 920-261
248.34 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24289" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Descrizione
Die Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Caliper™ Zymark™ Liquid-Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Caliper/Zymark RapidPlate, Caliper Presto, Allegro, Zephyr und SciClone.
- Erhältlich in den Ausführungen nicht steril, steril und mit Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie
- Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Specifica
50µL | |
Steril | |
Racks | |
Zymark™/Caliper™ Liquid Handling Workstations | |
Steril |
Ungefiltert | |
klar | |
Automatisierung | |
Caliper/Zymark |
Suggerimenti di prodotto
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.