Learn More
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Caliper™ Zymark™ Liquid-Handling-Systeme
Steigern Sie die Pipettierleistung mit diesen Automatisierungsspitzen, die sich einem strengen 15-Punkte-Qualitätskontrollprogramm unterziehen, um Genauigkeit und Konsistenz zu gewährleisten.
Marke: Thermo Scientific™ 923-021
440.72 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Caliper™ Zymark™ Liquid-Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Caliper/Zymark RapidPlate, Caliper Presto, Allegro, Zephyr und SciClone.
Merkmale:
Spezifikation
150 μl | |
Steril | |
Racks | |
Zymark™/Caliper™ Liquid Handling Workstations | |
Steril & PCR-fähig |
Gefiltert | |
klar | |
Automatisierung | |
Caliper/Zymark |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
12Stunden
20Minuten
24Sekunden
24 -
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
25Stunden
20Minuten
24Sekunden
24Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.