Learn More
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Caliper™ Zymark™ Liquid-Handling-Systeme
GREENER_CHOICE
Steigern Sie die Pipettierleistung mit diesen Automatisierungsspitzen, die sich einem strengen 15-Punkte-Qualitätskontrollprogramm unterziehen, um Genauigkeit und Konsistenz zu gewährleisten.
Marke:  Thermo Scientific™ 923-262
233.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24289" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11806081
  • 379.00 CHF / 4800 Stück
Verfügbar ab: 10-11-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Caliper™ Zymark™ Liquid-Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Caliper/Zymark RapidPlate, Caliper Presto, Allegro, Zephyr und SciClone.
Merkmale:
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200 μl
Unsteril
Racks
Zymark™/Caliper™ Liquid Handling Workstations
Zertifizierte Qualität
Ungefiltert
klar
Automatisierung
Caliper/Zymark
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Caliper™ Zymark™ Liquid-Handling-Systeme > 200 μl; nicht steril; 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.