Learn More
Labcon™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations
These automation pipette tips come racked in different volume sizes for your convenience.
697.00 CHF - 6260.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Gestellfarbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI |
Reinigungsnachweise | ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Format | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Format | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17597956
|
Labcon™
8005-695-009-9 |
30 μl | Steril | Gestell, 384-Well | 32,9 mm |
6260.00 CHF
19200 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17527966
|
Labcon™
8014-695-010-9 |
80 μl | Steril | Rack, 96 | 38,3 mm |
779.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17597966
|
Labcon™
8024-695-010-9 |
90 μl | Steril | Rack, 96 | 51,3 mm |
779.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17587956
|
Labcon™
8005-690-009-9 |
30 μl | Unsteril | Gestell, 384-Well | 32,9 mm |
5730.00 CHF
19200 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17517966
|
Labcon™
8014-690-010-9 |
80 μl | Unsteril | Rack, 96 | 38,3 mm |
697.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17587966
|
Labcon™
8024-690-010-9 |
90 μl | Unsteril | Rack, 96 | 51,3 mm |
697.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17547966
|
Labcon™
8017-690-010-9 |
230 μl | Unsteril | Rack, 96 | 51,3 mm |
697.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Pipette tips for automated workstations
- Fits Beckman™ Biomek Workstations
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Magenta color
- Made in USA
Spezifikation
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei | |
Automatisiertes Pipettiersystem | |
APT™ |
Durchsichtig | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations