Learn More
Keystone Reinraumprodukte Autoklavierbare 1422A Tyvek™ Mini-Muffs
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Keystone autoklavierbare Reinraumprodukte 1422A Tyvek™ Mini-Muffs verhindern das Eindringen von Staub und anderen Partikeln in Öffnungen jeder Größe.
Marke:  Keystone Reinraumprodukte MFT2A05
1990.25 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17760378
  • 2095.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Praktisch für Kolben, Becher, Behälter, Medienflaschen, Ventile, Rohre und Schläuche
  • Verhindert, dass Staub und andere Partikel in Öffnungen jeder Größe gelangen
  • Autoklavierbar - kann während der Sterilisation verwendet werden, um zeitraubende Verpackung zu reduzieren
  • Luftdurchlässig, wobei eine akzeptable Barrierewirkung nach der Sterilisation gewährleistet ist
  • Tyvek™ hat die höchsten mikrobiellen Barriereeigenschaften unter allen dampfsterilisierbaren verpackungskompatiblen Materialien
  • Hergestellt und verpackt in einer Reinraumumgebung
  • Reiß- und durchstechfest
  • Eliminiert Autoklavenband-Rückstände
  • Aus Tyvek-Material 1422A
  • Latexfreier Gummi
  • Hydrophobic
  • Fusselfrei
Spezifikation
Spezifikation
1422A Tyvek™
Konformitätsbescheinigung (COC)
Dampfsterilisierung
Heißversiegelter Poly-Beutel
5 in.
Autoklavierbar
Weiß
HDPE
1.000/Packung
1,75 bis 2,5 in.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer545387-01 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/11/2024 Catalog NumberMFT2A05
Chargennummer538092-03 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/08/2024 Catalog NumberMFT2A05
Chargennummer512400 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/02/2024 Catalog NumberMFT2A05
Name des Produkts
Keystone Reinraumprodukte Autoklavierbare 1422A Tyvek™ Mini-Muffs > 1,75 bis 2,5 in.