Beschreibung
- Anpassungsfähigkeit und unvergleichlicher Komfort.
- Ausgezeichnetes Sichtfeld.
- Sehr flexibler PP/TPR-Rahmen.
- Einstellbare Bänder
- Kann über der Korrekturbrille getragen werden.
- Platinum™, kratzfest, Antifog-Beschichtung
- EN 166: Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab.
- EN 170, Strahlenrisiken - UV-Schutz: Der Schutz filtert ultraviolette Strahlung. Diese Art von Schutz wird besonders bei Aktivitäten empfohlen, bei denen die Quelle der ultravioletten Strahlung überwiegt, wie Quecksilberdampflampen, Actinika oder Germizide. Anwendungsebenen: 2-1.2, 2C-1.2 Linsenfarbe: Klar, blau, gelb oder grün. Das Hinzufügen des Codes ‚C‘ weist auf eine gute Farberkennung durch den Halter hin.
- Mechanische Risiken B – Mittelstarke Krafteinwirkung: Mittelstarke Krafteinwirkung, widersteht 6 mm, 0.86 g Kugel bei 120 m/s
- Mechanische Risiken T – Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen: Der Buchstabe T unmittelbar nach dem Symbol für die mechanische Festigkeit erlaubt die Verwendung von Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
- Chemisches Risiko 3: Chemischer Schutz gegen Flüssigkeitstropfen oder -spritzer. Brille, angepasste Brille mit Tragegurt oder Gesichtsschutz obligatorisch.
- Chemisches Risiko 4: Chemischer Schutz gegen große Staubpartikel > 5 Mikrometer. Schutzbrille obligatorisch.
- Thermisches Risiko 9: Diese Kennzeichnung gewährleistet Schutz vor Tropfenflüssigkeit, heißen Feststoffen, geschmolzenem Metall oder der Emission intensiver Strahlung. Nur Schutzbrille.
- Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch Feinpartikel K (EN166-Option): Die Anti-Kratz-Beschichtung K bietet eine verbesserte kratzzertifizierte Beschichtung.
- Beständigkeit gegen Beschlagen N (EN166-Option): Die Antifog-Beschichtung N ist eine zertifizierte Antibeschlagbehandlung.
- CSP-Beschichtung: Diese innovative Beschichtung ist eine effektive Lösung für alle Aktivitäten mit wechselndem hellem und schwachem Licht und eignet sich auch für Umgebungen mit extrem heißen und kalten Temperaturen.
- Platinum™-Beschichtung: Die neue exklusive kratz- und beschlagbeständige Beschichtung garantiert noch mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort. Waschbar (Wasser und Seife), diese auf beiden Seiten des Objektivs aufgebrachte permanente Beschichtung ist sehr kratzfest und verzögert dauerhaft das Auftreten von Beschlagen.
- Optische Klasse: Klasse 1, Dauerbelastung, dauerhaft getragen.
- CE, Europäische Norm Rahmen markiert, um die Einhaltung der CE-Norm zu kennzeichnen.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN166, EN17/2C-1.2, Mechanisches Risiko B/T, Chemisches Risiko 3/4, Thermisches Risiko 9, Optische Klasse 1, CE |
Objektivtyp | Hitzebeständig |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Stoßfest, Kratzfest |
Beschreibung | Modell PILOPSI |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innenbereich, Schutz, Dauerverschleiß |
Enthält | Verstellbarer Nylonriemen |
Anzahl pro Karton | 75/Karton |
Anzahl pro Packung | 1/Beutel, 5/Packung |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Specification Sheets
PILOT II
DateigrößeVersion: 823.2 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24095Gültig bis zum: 2025-04-15
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety Pilot-Schutzbrille >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur