Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 Sterile Sterling™ Nitril-Handschuhe Artikelnummer.: 17827045
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 Sterile Sterling™ Nitril-Handschuhe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17827045
6.5
Click to view available options
Größe:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Artikelnummer. 17827045
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 1182240
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kimtech™ G3 Sterling™ sterile handspezifische Nitrilhandschuhe sind PSA-Kategorie III-zertifizierte Reinraumhandschuhe für eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen.
Die Handschuhe sind handspezifisch und bestehen aus sterilem Nitril, was zu einer besseren Kontaminationskontrolle führt, die eine Reihe von strengen regulatorischen Bedingungen erfüllt.Die puderfreien Handschuhe eignen sich für Reinräume nach EU GMP ISO-Klasse 5 (Stufe A) oder höher und bieten eine bequeme Passform, die für ein doppeltes Anziehen geeignet ist. Werden die Nitril-Handschuhe doppelt angezogen, bieten Sie das gleiche Gefühl und die gleiche Beweglichkeit wie bei einem einzelnen Latexhandschuh, ohne das Risiko von Latex-allergischen Reaktionen des Typs 1.Die Nitril-Handschuhe leisten außerdem einen Beitrag zum Umweltschutz, da sie durch ihre reduzierte Dicke und die effiziente Verpackung durch Kimtech™ (die Reinraum-Nitrilhandschuhe werden mit 300 Paar/Karton geliefert), Abfall vermeiden helfen und gleichzeitig einen hohen Schutz bieten. Manschetten mit Rollrand sorgen für mehr Festigkeit und einfaches Anziehen, während die strukturierte Oberfläche die Griffigkeit und Empfindlichkeit verbessert.Kimtech™ G3 Sterling™ sterile handspezifische Nitrilhandschuhe verfügen zudem über eine hohe Reinheit von maximal 1200 Partikeln > 0,5 μm/cm2 und ein Endotoxingehalt von maximal 20 Stück/Paar. Es ist wichtig, dass alle Produktbenutzeranweisungen sowie Gesetze und Vorschriften zur Verwendung jedes Produkts befolgt werden, damit das Produkt den Träger schützt. Der Missbrauch persönlicher Schutzausrüstung kann zu Verletzungen, Krankheiten oder zum Tod führen. Für die richtige Produktauswahl und den richtigen Gebrauch sollten die Mitarbeiter Arbeitsschutz- und Sicherheitshinweise von einer entsprechend sachkundigen Person einholen. Dieses Produkt ist für den Verkauf in der EU geeignet. Einzelne Geräte dürfen nicht separat verkauft werden.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425 and to the Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free Nein
AQL 1.5
Farbe Gray
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 6 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 6.5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 6 mil
Dicke (metrisch) 0.15 mm
Modell 11822-40
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Brochures
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 Sterile Sterling™ Nitril-Handschuhe >