Learn More
Keystone Reinraumprodukte Autoklavierbare 1422A Tyvek™ Mini-Muffs
Keystone autoklavierbare Reinraumprodukte 1422A Tyvek™ Mini-Muffs verhindern das Eindringen von Staub und anderen Partikeln in Öffnungen jeder Größe.
Marke: Keystone Reinraumprodukte MFT2A16
3197.61 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Praktisch für Kolben, Becher, Behälter, Medienflaschen, Ventile, Rohre und Schläuche
- Verhindert, dass Staub und andere Partikel in Öffnungen jeder Größe gelangen
- Autoklavierbar - kann während der Sterilisation verwendet werden, um zeitraubende Verpackung zu reduzieren
- Luftdurchlässig, wobei eine akzeptable Barrierewirkung nach der Sterilisation gewährleistet ist
- Tyvek™ hat die höchsten mikrobiellen Barriereeigenschaften unter allen dampfsterilisierbaren verpackungskompatiblen Materialien
- Hergestellt und verpackt in einer Reinraumumgebung
- Reiß- und durchstechfest
- Eliminiert Autoklavenband-Rückstände
- Aus Tyvek-Material 1422A
- Latexfreier Gummi
- Hydrophobic
- Fusselfrei
Spezifikation
1422A Tyvek™ | |
Konformitätsbescheinigung (COC) | |
Dampfsterilisierung | |
Heißversiegelter Poly-Beutel | |
16 in. |
Autoklavierbar | |
Weiß | |
HDPE | |
500/Packung | |
8 bis 12 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
550430 | Konformitätsbescheinigung | 11/02/2025 | MFT2A16 |
546571 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | MFT2A16 |
545351 | Konformitätsbescheinigung | 19/11/2024 | MFT2A16 |
534012-01 | Konformitätsbescheinigung | 02/07/2024 | MFT2A16 |
534012-02 | Konformitätsbescheinigung | 19/06/2024 | MFT2A16 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
48Stunden
8Minuten
41Sekunden
8Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %