Learn More
Attune™ Abschaltlösung (1x)
Marke:  Invitrogen J106628
147.95 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17334743
  • 157.00 CHF / 1 Liter
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Add to basket
Description
Description
  • Ein Reinigungspuffer, der im automatisierten Abschaltverfahren für das Attune™ Zytometer mit akustischer Fokussierung verwendet wird
  • Azidfreie Shutdown Lösung wurde entwickelt, um die Blasenbildung zu minimieren, die über Nacht in den Systemlinien auftreten kann
  • Weniger Blasen halten die Flüssigkeitsleitungen sauber und minimieren das mikrobielle Wachstum in den Flüssigkeitsleitungen
  • Am Ende eines jeden Tages verwenden, um sicherzustellen, dass alle Probenflüssigkeiten und Farbstoffe aus dem System entfernt wurden
  • Stellen Sie sicher, dass Fluidleitungen und Pumpen mit Attune™ Abschaltlösung gefüllt sind, um zu verhindern, dass sich Salzablagerungen in den Leitungen bilden
  • Das Abschalten dauert ca. 20 Minuten, die meisten Schritte werden jedoch automatisch und unter der Kontrolle der Attune™ Zytometrie-Software ausgeführt
  • Abschaltverfahren sollten mindestens einmal täglich durchgeführt werden, auch wenn das Gerät für den Dauerbetrieb vorgesehen ist
  • Die ordnungsgemäße Reinigung des Geräts gewährleistet einen konsistenten und präzisen Betrieb
  • Die gebrauchsfertige 1x-Abschaltlösung wurde entwickelt, um die Notwendigkeit der Verdünnung vor der Verwendung zu eliminieren und den Zugang zu einem Reinwassersystem zu gewährleisten
  • Die Attune™ Abschaltlösung wird in einer sterilen Umgebung vorbereitet, gefiltert und verpackt, um höchste Qualität zu gewährleisten
  • Jede Charge ist anhand ihrer Chargennummer rückverfolgbar und wurde für die Verwendung mit dem Attune™ Zytometer mit akustischer Fokussierung validiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Attune™
1 l
Durchflusszytometer-Shutdown Lösung
Bei Raumtemperatur lagern.
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    45
    Stunden
    5
    Minuten
    33
    Sekunden
    46
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Attune™ Abschaltlösung (1x) >