Learn More
Attune™ Wash Solution
Marke:  Invitrogen A24974
55.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15360445
  • 61.00 CHF / 250 Milliliter
Lager vorrätig
Beschreibung
Attune™ Waschlösung ist ein optimierter Reinigungspuffer, der im Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung verwendet wird, um die Reinheit der Fluidikleitungen zu gewährleisten und so Kontamination oder Verschleppung zu minimieren.
Erhält Sauberkeit des Systems
Attune™ Waschlösung wurde entwickelt, um Zellschutt zu entfernen, Proteinbildung zu verhindern und Farbstoffe zu minimieren, die an den Fluidikleitungen des Systems haften. Es wird für die routinemäßige Wartung und das automatische Herunterfahren des Attune™ Durchflusszytometers mit akustischer Fokussierung empfohlen.
Praktisch
Die gebrauchsfertige  1x-Waschlösung wurde entwickelt, um die Verdünnung vor der Verwendung sowie den Zugriff auf ein gereinigtes Wassersystem zu vermeiden. Die Reinigungslösung ist nach dem Öffnen der Flasche für 30 Tage stabil.
Hochwertig
Attune™ Waschlösung wird in einer sterilen Umgebung vorbereitet, gefiltert und verpackt, um höchste Qualität zu gewährleisten. Jede Charge ist anhand ihrer Chargennummer rückverfolgbar und wurde für die Verwendung mit dem Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung validiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Attune™
Durchflusszytometer – Waschlösung
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
250 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3070451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog NumberA24974
Chargennummer3070450 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2024 Catalog NumberA24974
Chargennummer3011768 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Catalog NumberA24974
Chargennummer2970980 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 Catalog NumberA24974
Chargennummer2916324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog NumberA24974
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Attune™ Wash Solution > 250 ml