Learn More
Attune™ Abschaltlösung (1x)
59.50 CHF - 157.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung |
Produkttyp | Durchflusszytometer – Lösung zum Herunterfahren |
Produktlinie | Attune™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15351086
|
Invitrogen
A24975 |
250 ml |
59.50 CHF
250 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
17334743
|
Invitrogen
J106628 |
1 l |
157.00 CHF
1 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Attune™ Shutdown Lösung ist ein Reinigungspuffer, der im automatisierten Shutdown-Verfahren für das Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung verwendet wird.Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung | |
Durchflusszytometer – Lösung zum Herunterfahren | |
Attune™ |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- ATTUNE 1X SHUTDOWN SOLUTION
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 3(2H)-isothiazolone,5-chloro-2-methyl-with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Attune™ Abschaltlösung (1x)