Learn More
Thermo Scientific™ ART™SoftFit L™ Pipettenspitzen mit Filter, aufklappbares Gestell
GREENER_CHOICE
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke:  Thermo Scientific™ 2789-HR
84.63 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11373393
  • 187.00 CHF / 768 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
  • Das aufklappbare Rack bietet einfachen Zugang mit einer Hand zu den Spitzen
  • Farbcodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1200 l, mit Filter, steril, Scharniergestell
Gefiltert
Naturfarben
3,42 in.
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Universal
Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Steril & PCR-fähig
1200 μl
Steril
1200 l
8,67 cm
Aufklappbares Gestell
Gelb
SoftFit L
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ART™SoftFit L™ Pipettenspitzen mit Filter, aufklappbares Gestell > ART Barrier Pipettenspitzen 1200L; 1200 μl SoftFit-L Gestapelte, sterile Spitze für die Verwendung mit Rainin LTS LiteTouch Pipetten