Learn More
PEPperCHIP™ Autoimmun-Epitop-Mikroarray
Autoimmun-Epitop-Mikroarray mit 4287 epitopspezifischen Peptiden, die doppelt gedruckt werden. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marke:  PEPperCHIP™ SPC.042.001
Artikelnummer. 16347778
  • 643.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Microarray-Inhalt: 4287 B-Zellenepitope der Immun-Epitop-Datenbank, die mit Autoimmunerkrankungen einschließlich 286 citrullinierter Peptide sowie den entsprechenden Arginin-Varianten assoziiert ist
  • Datenbank-Epitop-Längen: 3 bis 51 AA
  • Peptidlängen: 3 bis 17 AA je nach Epitoplänge; längere Epitope wurden in überlappende 17 AA-Peptide übersetzt
  • Anzahl Peptide: 4287 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA
1 Objektträger
1 mm
Transparent
Individueller Barcode für jedes Microarray
Hochdichtes Peptid-Mikroarray
Unsteril
1 Array-Kopie pro Mikroarray
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck
ISO 9001:2015
RUO
Mikroglas
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung
75,4 x 25 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
PEPperCHIP™ Autoimmun-Epitop-Mikroarray > Menge: 1 Objektträger