Learn More
Thermo Scientific™ ART™SoftFit L™ Pipettenspitzen mit Filter, aufklappbares Gestell
GREENER_CHOICE
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
128.57 CHF - 187.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Naturfarben
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Format Aufklappbares Gestell
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12994037
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
2779-HR
1000 μl
128.57 CHF
768 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11565454
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
2749-HR
20 μl
185.00 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11505464
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
2739-HR
300 μl
131.00 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11585454
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
2769-HR
200 μl
186.00 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11373393
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
2789-HR
1200 μl
187.00 CHF
768 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
  • Das aufklappbare Rack bietet einfachen Zugang mit einer Hand zu den Spitzen
  • Farbcodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
Spezifikation
Spezifikation
Gefiltert
Naturfarben
Aufklappbares Gestell
Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Steril & PCR-fähig
Steril
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Universal
SoftFit L
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ART™SoftFit L™ Pipettenspitzen mit Filter, aufklappbares Gestell