Learn More
Thermo Scientific™ Cryptococcus-Antigen-Testkit
Mit dem Cryptococcus-Antigen-Testkit können Sie schnell Polysaccharid-Antigene nachweisen, die mit einer Cryptococcus neoformans-Infektion assoziiert sind.
Marke: Thermo Scientific™ R30851501
603.12 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel™ Cryptococcus-Antigen-Testkit zum schnellen Nachweis von Kapselpolysaccharid-Antigenen, die mit einer Infektion mit Cryptococcus neoformans assoziiert sind. Im Jahr 1963 berichtete Bloomfield über den Nachweis von Kryptokokken-Polysacchariden (CPS)-Antigenen in Serum und CSF von Patienten mit Kryptokokkose.1 Bei weiteren Tests berichteten die Prüfer über falsch-positive Reaktionen im Serum von Patienten mit Rheumafaktor.2,3 Im Jahr 1983 führten Stockman und Roberts eine enzymatische Methode unter Einbeziehung von Protease ein, um Interferenzfaktoren im Serum zu eliminieren.4
Kryptokokkose ist eine systemische Infektion, die durch den Hefepilz, C. neoformans verursacht wird.1 Natürlich kommt C. neoformans in Boden und Vogelkot vor. Das Einatmen von Hefezellen kann zu einer Lungeninfektion und möglicherweise zu einer disseminierten Erkrankung führen. Patienten zeigen häufig eine verheerende Beeinträchtigung, insbesondere Patienten mit einem immunsuppressiven Syndrom. Da C. neoformans eine ungewöhnliche Affinität für Gewebe des zentralen Nervensystems aufweist, ist eine schnelle und frühzeitige Erkennung äußerst wichtig.
- Empfindlicher Test
- Schnelltest: Die Ergebnisse liegen innerhalb von 5 bis 5 Minuten vor.
- Problemlose Identifizierung: Ein positiver Test wird durch Agglutination oder Verklumpung und Klärung des Testlatex unmittelbar nach der 5-minütigen Rotation angezeigt, während bei einem negativer Test keine Agglutination oder Verklumpung auftreten.
- Semiquantitativer Test: Der Titer ist der reziproke Wert der letzten Verdünnung, die ein positives Ergebnis (Agglutination) erzeugt.
Cryptococcus-Antigen-Testkit beinhaltet die Verwendung von Latexpartikeln, die mit monoklonalen murinen (Maus) IgM-Antikörpern sensibilisiert sind. CPs-Antigen im Patientenserum oder CSF interagiert mit sensibilisierten Latexpartikeln, die eine sichtbare Agglutination erzeugen. Die Verwendung von monoklonalen IgM-Antikörpern und die Behandlung von Serum mit Protease verringern das Potenzial für falsch-positive Reaktionen, wodurch ein begleitender Latextest zur Überprüfung der Spezifität von Ergebnissen überflüssig wird.5-6 Dieser Test bestitzt sowohl diagnostischen als auch prognostischen Wert, da progressive Erkrankungen in der Regel mit zunehmenden Antigentitern einhergehen. Abnehmende Titer sind in der Regel mit einer klinischen Verbesserung verbunden, mit oder ohne Therapie.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Cryptococcus-Antigen-Testkit | |
Polysaccharid-Antigene, die mit einer Cryptococcus-neoformans-Infektion im Serum oder CSF assoziiert sind | |
1 Testlatex für Fläschchen, Negativkontrolle, Positivkontrolle, niedrige Positivkontrolle, Protease-Tablette,10 x Probenverdünnungsmittel, Reaktionskarten, Dispensierpipette | |
50 Tests/Kit |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.