Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen in aufklapparen Gestellen
Genaues und zuverlässiges Pipettieren mit den diesen Barriere-Pipettenspitzen im Klappdeckel, die sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen. ART-Racks mit Klappdeckel sind in den Ausführungen geringe Retention, MicroPoint, extra lang und anderen Spezialausführungen erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ 2179-HR
66.34 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Im Gegensatz zu Standard-Filterspitzen verschließen Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen die Pipetten, wenn sie möglichen Verunreinigungen ausgesetzt werden. Die Pipettenspitzen aus den Nachladeeinsätzen rasten sicher in das umweltfreundliche, wiederverwendbare Rack ein. Der Deckel kann aufgeklappt oder komplett abgenommen werden. Der Fixierbügel verhindert Kontamination, da die verbleibenden Pipettenspitzen steril bleiben und ermöglicht eine einfache Einhandbedienung. ART-Racks mit Klappdeckel sind in den Ausführungen geringe Retention, MicroPoint, extra lang und anderen Spezialausführungen erhältlich.
Merkmale:- Stapelbare Gestelle mit Klappdeckel sparen Platz in Ihrem Labor.
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
Empfohlen für:
- Liquid Handling
- Molekularbiologie
- PCR
- Biotechnologie
Spezifikation
Im aufklappbaren Gestell, Barriere-Spitze | |
Gefiltert | |
ART 1000XL | |
88,9 mm | |
Aufklappbares Gestell | |
Universelle Passform | |
Steril & PCR-fähig |
1000 μ l | |
Steril | |
3,5 in. | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin | |
Universelle Passform | |
ART |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1369407 | Konformitätsbescheinigung | 27/08/2022 | 2179-HR |
1369406 | Konformitätsbescheinigung | 27/08/2022 | 2179-HR |
1367942 | Konformitätsbescheinigung | 19/08/2022 | 2179-HR |
1366646 | Konformitätsbescheinigung | 04/08/2022 | 2179-HR |
1365271 | Konformitätsbescheinigung | 18/07/2022 | 2179-HR |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 25076Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
81Stunden
6Minuten
29Sekunden
0 -
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
3Stunden
6Minuten
29Sekunden
0 -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
20Stunden
6Minuten
29Sekunden
0 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
20Stunden
6Minuten
29Sekunden
0
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.