Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen in aufklapparen Gestellen
Genaues und zuverlässiges Pipettieren mit den diesen Barriere-Pipettenspitzen im Klappdeckel, die sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen. ART-Racks mit Klappdeckel sind in den Ausführungen geringe Retention, MicroPoint, extra lang und anderen Spezialausführungen erhältlich.
102.48 CHF - 208.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Reinigungsnachweise | Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Universelle Passform |
Produktlinie | ART |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Format | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Format | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10217184
![]() |
Thermo Scientific™
2139-HR |
10 μl | ART 10 | Aufklappbares Gestell | Universelle Passform |
158.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11942689
![]() |
Thermo Scientific™
2139-05-HR |
10 μl | ART 10 | Aufklappbares Gestell | Geringe Retention |
115.80 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10706815
![]() |
Thermo Scientific™
2149E-HR |
10 μl | ART 10 Ultra-micro | Aufklappbares Gestell | Ultra-Mikro |
102.68 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10032874
![]() |
Thermo Scientific™
2149E-05-HR |
10 μl | ART 20E | Aufklappbares Gestell | Ultra-Mikro |
119.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10401755
![]() |
Thermo Scientific™
2149P-HR |
20 μl | ART 20P | Aufklappbares Gestell | Universelle Passform |
180.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10276944
![]() |
Thermo Scientific™
2149P-05-HR |
20 μl | ART 20P | Aufklappbares Gestell | Geringe Retention |
208.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10777385
![]() |
Thermo Scientific™
2065-HR |
100 μl | ART 100 | Aufklappbares Gestell | Universelle Passform |
118.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10746625
![]() |
Thermo Scientific™
2065E-HR |
100 μl | ART 100E | Aufklappbares Gestell | Universelle Passform |
142.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12661480
![]() |
Thermo Scientific™
2065E-05-HR |
100 μl | ART 100E | Aufklappbares Gestell | Geringe Retention |
156.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10431375
![]() |
Thermo Scientific™
2069-HR |
200 μl | ART 200 | Aufklappbares Gestell | Universelle Passform |
204.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10768735
![]() |
Thermo Scientific™
2069-05-HR |
200 μl | ART 200 | Aufklappbares Gestell | Geringe Retention |
117.50 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15173606
![]() |
Thermo Scientific™
2070-HR |
300 μl | ART-Sperrfilter | Racks | Universelle Passform |
102.48 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15193606
![]() |
Thermo Scientific™
2070-05-HR |
300 μl | ART-Sperrfilter | Racks | Geringe Retention |
155.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10564914
![]() |
Thermo Scientific™
2179-HR |
1000 μ l | ART 1000XL | Aufklappbares Gestell | Universelle Passform |
198.00 CHF
768 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Im Gegensatz zu Standard-Filterspitzen verschließen Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen die Pipetten, wenn sie möglichen Verunreinigungen ausgesetzt werden. Die Pipettenspitzen aus den Nachladeeinsätzen rasten sicher in das umweltfreundliche, wiederverwendbare Rack ein. Der Deckel kann aufgeklappt oder komplett abgenommen werden. Der Fixierbügel verhindert Kontamination, da die verbleibenden Pipettenspitzen steril bleiben und ermöglicht eine einfache Einhandbedienung. ART-Racks mit Klappdeckel sind in den Ausführungen geringe Retention, MicroPoint, extra lang und anderen Spezialausführungen erhältlich.
Eigenschaften:- Stapelbare Gestelle mit Klappdeckel sparen Platz in Ihrem Labor.
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
Empfohlen für:
- Liquid Handling
- Molekularbiologie
- PCR
- Biotechnologie
Spezifikation
Gefiltert | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin | |
ART |
Steril | |
Universelle Passform | |
Steril & PCR-fähig |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.