Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas, ohne Stopfen
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A mit NS-Schliff werden aus langlebigem DURAN™Glasrohr gefertigt.
Marke:  Hirschmann™ 2820371
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10616332
  • 42.60 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit NS-Schliff und blauer Graduierung
  • Ohne Stopfen
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
Borosilikatglas, Duran Glas
±0.06 ml
±0.06 ml
A
25 ml
110 mm
12/21 NS Standardschliff
Ja
Name des Produkts
Hirschmann™ Messkolben aus Glas, ohne Stopfen > Fassungsvermögen:25 ml; Buchsenverbindung:12/21 NS Standardschliff