Learn More
Cole-Parmer™ Circulator Techne TE-20D
Geeignet für die meisten routinemäßigen Laboranwendungen.
Marke: Cole-Parmer™ 01262-15
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
1948 stellte Techne™ zum ersten Mal seinen klassischen Clip-On-Thermoregulator vor und bietet nun diesen und drei weitere ähnliche Geräte für verschiedene Temperaturbereiche an. Alle Geräte wurden für den Einsatz mit unbeheizten Techne™ Wasserbädern oder anderen geeigneten Laborgefäßen entwickelt. Zur Aufwärmung, Zirkulierung und sicheren Temperaturkontrolle der Flüssigkeit im Bad innerhalb genau kontrollierter Grenzen- Herstellerteilenummer FTU20DDC
- Großer Temperaturbereich von -40 °C bis +200 °C (eine separate Kühlspule ist für Temperaturen unter Umgebungstemperatur erforderlich)
- Ausgezeichnete Temperaturstabilität: ± 0.005 °C bei 40 °C
- Heizung mit 1.8 kW Leistung für schnelles Aufheizen
- Vierstellige Einstellung mit heller digitaler LED-Temperaturanzeige
- Dieses Gerät verfügt über eine RS232-Verbindung
- Vom Anwender einstellbare Sicherheitsabschaltung bei Übertemperatur
- Abschaltung bei niedrigem Flüssigkeitsstand als Standard
Spezifikation
-40°bis +120 °C | |
±0,005°C | |
RS-232 |
Einhängethermostat | |
120/240 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Circulator Techne TE-20D > Außenlänge:237mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur