Learn More
Notrax Aqua Trap™ Robust Barrier Mat with Raised Domes
True to its name, this patented perimeter Aqua Dam forms a tray that can hold up to 6 liters of water per square meter and is treated with an anti microbial carpet treatment to stop bacteria and germs at the entrance.
Marke:  Notrax 150S0035GY
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17711958
  • 125.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Getreu seinem Namen bildet diese patentierte „Aqua Dam“ Matte eine Art Tablett, das bis zu 6 l Wasser pro Quadratmeter aufnehmen kann
  • Die Textiloberfläche wird unter hohem Druck auf einer äußerst langlebigen Gummibasis mit Blasenmuster aufgebracht, um selbst einem besonders hohen Verkehrsaufkommen standzuhalten
  • Hervorragend geeignet, um Verschmutzungen auf von Schuhen zu entfernen, während auch auf längere Sicht eine ansprechende Optik beibehalten wird
  • Einzigartiges rutschfestes Noppenmuster auf der Rückseite
Spezifikation
Spezifikation
150 x 90 cm
59 in.
Polyester
90 cm
Grau
150 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
Name des Produkts
Notrax Aqua Trap™ Robust Barrier Mat with Raised Domes > Schutzmatte; Länge: 150 cm; Breite: 90 cm