Learn More
Cell Viability Incorporated™ Cell Viability Incorporated Packung mit einem Reagenz
Geld sparen, ohne an Leistung zu verlieren – mit alternativen Reagenzien für automatisierte CCD-Zellviabilitätsanalysatoren. Das Cell Viability Incorporated™ Reagenzset für die CCD-Zellviabilität bietet langfristige Materialstabilität.
Marke:  Cell Viability Incorporated™ 2400102
Artikelnummer. 12740616
  • 198.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
  • Gleiches Zählverhalten wie das Original-Reagenzienpaket.
  • Geeignet für Vi-Cell™ Analysatoren.
  • Langfristige Materialstabilität – keine Kühlung erforderlich.
  • Kostenersparnis.
Spezifikation
Spezifikation
Als direkter Ersatz für den Vi-Cell Analysator vorgesehen
Enthält Reagenzienkit und 200 Probenbecher.
Reagenzien-Kit zur Zellviabilität
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Cell Viability Reagent Pack
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: isopropyl alcohol
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cell Viability Incorporated™ Cell Viability Incorporated Packung mit einem Reagenz > Enthält Reagenzienkit und 200 Probenbecher.