Learn More
Schalensitz aus Polyurethan (PU)
Constructed of high quality polyurethane. DBO Sieges™ Polyurethane Contoured Seats are ideal for general lab use.
Marke:  mb2 AP3XB2D1NE2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11937264
  • 269.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
  • Dimensions: 610 dia. x 460mmH
  • Five Wheels
Spezifikation
Spezifikation
Ergonomisch angepasster Sitz
Ergonomie
610 mm
Je 1
Nein
Height
5-Speichen-Rad
660 mm
Konturiert
Polyurethan
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schalensitz aus Polyurethan (PU) > Dimensions: 610 dia. x 460mmH