Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universaler Mastermix II, mit UNG
TaqMan™ universeller Mastermix II ist eine praktische Mischung der Komponenten (außer Primern, Sonden, Template & Wasser), die für eine Echtzeit-Polymerasekettenreaktion (PCR) erforderlich sind.
Marke: Applied Biosystems™ 4440039
Requires : Primer, Sonden, Template, Wasser
Beschreibung
- TaqMan™ universeller Mastermix II wird als 2X-Konzentrat geliefert und enthält AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, UP (ultrarein); dNTPs (mit dUTP); ROX™ Passivreferenzfarbstoff; Uracil-N-Glycosylase (UNG); optimierte Pufferkomponenten
- TaqMan™ universeller Mastermix II wurde für die Verwendung mit Primern und TaqMan™ Sonden optimiert, die nach den Richtlinien von Life Technologies entwickelt wurden
- Der Mastermix kann mit kundenspezifischen TaqMan™ Assays oder mit voroptimierten Assays wie TaqMan™ Genexpressionsassays, TaqMan™ MicroRNA-Assays, TaqMan™ Medikamentenstoffwechsel Genotypisierungsassays und TaqMan™ SNP-Genotypisierungsassays verwendet werden
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage. Versandbedingungen: Nasses Eis.
Spezifikation
Bei 4 °C lagern. Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und CofA aufgedruckt). |
|
Hoch | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
7300 System, 7500 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, ViiA™ 7 System | |
TaqMan™ | |
Ur (Ultrarein) | |
Nasseis | |
2 X | |
DNA (genomisch), cDNA |
Primer-Sonde | |
qPCR | |
Standard | |
ROX (vorgemischt) | |
Universeller Mastermix II | |
1 x 50 ml | |
Genexpression, Genotypisierung, miRNA analysis | |
2 X | |
50 mL |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2739639 | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | 4440039_LITL18 PROMO,4440039 |
2894199 | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | 4440039_LITL18 PROMO,4440039 |
2909774 | Analysenzertifikat | 26/01/2025 | 4440039_LITL18 PROMO,4440039 |
3051393 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 4440039_LITL18 PROMO,4440039 |
3062223 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 4440039_LITL18 PROMO,4440039 |