Learn More
3M™ Versaflo™ eigensicheres Gebläseatemschutz-System leicht zu reinigendes Kit, TR-800E ECK
Als einfache, bequeme Option eines 3M™ Versaflo™ eigensicheren Atemschutzgebläses wählen Sie die gebrauchsfertigen Kits des 3M™ Versaflo™ eigensicheren Gebläseatemschutz-Systems der TR-800 Serie.
Marke:  3M™ 7100233763
1701.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17807603
  • 2935.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kompatibel mit Partikelfiltern oder Gas-/Dampf-Kombifiltern für verschiedene Arbeitsumgebungen
  • Batterie enthält eine Dämpfung zur Absorption von Stößen; mechanische Befestigung der Batterie, um ein Lösen der Batterie während der Nutzung zu verhindern
  • Verschiedene Luftstromgeschwindigkeiten – Wählen Sie die, die für Sie am angenehmsten ist
  • Akustische und visuelle Warnhinweise signalisieren einen niedrigen Batteriestand und die Filtersättigung
  • Kopfhalterungen sind in bestimmten Gebläseatemschutzsystemen für Mitarbeiter mit leichter Gesichtsbehaarung oder Korrektionsbrillen geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5.6 to 7.5 hr.
PARTIKEL
White
PAPR System for Heavy Industry
TR-6710E Filter
Yes
Standard Capacity Lithium Ion - Rechargeable
TR-6710E
Black
One Size
S-433L Hood
Belt-Mounted
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
3M™ Versaflo™ eigensicheres Gebläseatemschutz-System leicht zu reinigendes Kit, TR-800E ECK > Product Type: PAPR System Kit, Color: Black, Model: TR-800E ECK