Learn More
Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal Master Mix
Dieses anwenderfreundliche Einzelröhrchen enthält alles, was Sie für die auf dem Farbstoff SYBR™ Green basierende PCR-Amplifikation und Detektion benötigen.
270.00 CHF - 8340.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | SYBR |
---|---|
Format | Tube |
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | qPCR |
Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-Polymerase |
Includes: 2X-Gemisch bestehend aus dem Farbstoff SYBR Green I, AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, dNTPs mit dUTP, Passivreferenzfarbstoff 1 (ROX) und optimierten Pufferkomponenten
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10607705
|
Applied Biosystems™
4344463 |
1 x 1 ml |
270.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10187094
|
Applied Biosystems™
4309155 |
1 x 5 ml |
974.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10418454
|
Applied Biosystems™
4364344 |
2 x 5 ml |
1876.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10115155
|
Applied Biosystems™
4364346 |
5 x 5 ml |
4455.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10177204
|
Applied Biosystems™
4364346 |
5 x 5 ml | N/A | |||||||
10666175
|
Applied Biosystems™
4312704 |
10 x 5 ml |
8340.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10565385
|
Applied Biosystems™
4334973 |
1 x 50 ml |
7630.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Der Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal-Mastermix ist eine Kombination aus dem Farbstoff SYBR™ Green I, AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, dNTPs mit dUTP, Passivreferenzfarbstoff 1 und einem optimiertem Puffer in einem anwenderfreundlichen Einzelfläschchen.
- Durch vorgemische Komponenten, die bei 2° bis 8 °C zu lagern sind, wird die Assay-Vorbereitungszeit erheblich reduziert
- Der Farbstoff SYBR™ Green I weist Doppelstrang-DNA nach, sodass keine spezifischen Sonden erforderlich sind
- AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase minimiert die Bildung unspezifischer Produkte für eine bessere Leistung
- In Verbindung mit Uracil-DNA-Glykosylase reduziert UTP Kreuzkontaminationen deutlich
- Firmeneigene Pufferverstärkungen für garantierte Leistung und Zuverlässigkeit
Maximale Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit:
- Der Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal-Mastermix bietet maximale Flexibilität zu geringeren Kosten, da keine zielgerichteten TaqMan™ Sonden erforderlich sind
- SYBR™ Green I ist ein Farbstoff, der doppelsträngige DNA bindet und während der PCR erzeugte doppelsträngige DNA erkennt
- Das Heißstart-Enzym AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase minimiert unspezifische Produktbildung (einschließlich Primer-Dimeren) und sorgt so für außergewöhnliche Leistung und Empfindlichkeit
- Passive interne Referenz 1 zum Ausgleich nicht PCR—bezogenener Fluoreszenz-Schwankungen im Lieferumfang enthalten
- Dadurch werden durch unterschiedliche Ursachen wie Pipettierfehler und Probenverdampfungen verursachte Well-Schwankungen minimiert
- SYBR™ Green I-Farbstoff ist ideal für Target-Identifikation (Screening-Assays) oder bei geringem Bedarf an Assays.
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
SYBR | |
Hoch | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
SYBR™ Green | |
SYBR™ | |
Genexpression |
Tube | |
qPCR | |
Standard | |
ROX (vorgemischt) | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
2X |