Learn More
Antimon(III)-oxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11449013
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon(III)-oxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449013
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11449013
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11123.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
Antimony(III) oxide is used as a catalyst, vulcanization of rubber, an opacifying agent for glasses, ceramics and enamels. It is used as a flame retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Antimon(III)-oxid wird als Katalysator, zur Vulkanisierung von Gummi, als Trübungsmittel für Gläser, Keramik und Emaille verwendet. Es wird als Flammschutzmittel verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-64-4
Summenformel O3Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 291.52
MDL-Nummer MFCD00011214
InChI-Schlüssel GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Diantimon(3+)-Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Spezifikation
Siedepunkt 1550°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Antimony (III) oxide
Schmelzpunkt 656°C
Menge 100 g
Merck Index 14,711
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 291.5
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.67
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470886 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2025 Catalog NumberA11123.36,A11123.0E,A11123.22
Chargennummer10251248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA11123.36,A11123.0E,A11123.22
ChargennummerA2562A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11123.36,A11123.0E,A11123.22
Chargennummer61580021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11123.36,A11123.0E,A11123.22
Chargennummer10197016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11123.36,A11123.0E,A11123.22
compliance-icons
Product Identifier
  • Antimony(III) oxide
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Karzinogenität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Antimony oxide
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Antimon(III)-oxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >