Learn More
Antimon(III)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1550°C |
Chemischer Name oder Material | Antimony(III) oxide |
Schmelzpunkt | 656°C |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (Sb2O3) |
Strukturformel | Sb2O3 |
Merck Index | 15,699 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 2.7mg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in hot water,soluble in conc. hcl,acetic acid,sulfuric acids,,solutions of alkali hydroxides |
Formelmasse | 291.42 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Antimony(III) oxide
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Name des Produkts
Antimon(III)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur