Learn More
Antimon-Kaliumtartrat-Trihydrat, Pulver, 99.0 bis 103.0 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11410321
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon-Kaliumtartrat-Trihydrat, Pulver, 99.0 bis 103.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410321
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11410321
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040619.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 28300-74-5 | C8H4K2O12Sb2·3H2O
Antimony potassium tartrate trihydrate is used as a antiparasitic agent, which used in the treatment of schistosomiasis and leishmaniasis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28300-74-5
Summenformel C8H4K2O12Sb2·3H2O
MDL-Nummer MFCD00148863
Synonym Potassium antimonyl tartrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony potassium tartrate trihydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.0-103.0%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and glycerine. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 667.87 (613.82 Anhydrous)
Güte ACS
Dichte 2.6
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony potassium tartrate trihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium antimonyltartarate sesquihydrate
Name des Produkts
Antimon-Kaliumtartrat-Trihydrat, Pulver, 99.0 bis 103.0 %, Thermo Scientific Chemicals >