Learn More
Antimon(III)-oxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Antimony(III) oxide is used as a catalyst, vulcanization of rubber, an opacifying agent for glasses, ceramics and enamels. It is used as a flame retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Antimon(III)-oxid wird als Katalysator, zur Vulkanisierung von Gummi, als Trübungsmittel für Gläser, Keramik und Emaille verwendet. Es wird als Flammschutzmittel verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen.
Antimon(III)-oxid wird als Katalysator, zur Vulkanisierung von Gummi, als Trübungsmittel für Gläser, Keramik und Emaille verwendet. Es wird als Flammschutzmittel verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1550°C (sublimation) |
Chemischer Name oder Material | Antimony (III) oxide |
Schmelzpunkt | 656°C |
Menge | 500 g |
Merck Index | 14,711 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 291.5 |
Reinheit (%) | 99% |
Geruch | Geruchsneutral |
Dichte | 5.67 |