Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase mit Goldpuffer und MgCl2
Chemisch modifizierte Form der AmpliTaq DNA-Polymerase, die eine thermische Aktivierung erfordert
Marke:  Applied Biosystems™ 4317742
24934.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24357" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10640796
  • 27210.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase mit Goldpuffer und MgCl2 > 25.000 Einheiten
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.