Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ P 0.45 μm-PVDF-Membran
Geeignet für die Verwendung in Chemolumineszenz- und Fluoreszenz-Detektionsmethoden für Proteine mit einer relativen Masse Mr von > 20.000. Die Cytiva Life SciencesTM AmershamTM HybondTM P 0.45μm-Membran aus PVDF ist eine hydrophobe Membran mit einer Porengröße von 0.45μm mit hoher Widerstandsfähigkeit und ist ausgezeichnet geeignet zum Entfernen der Antikörper (Stripping) und die Wiederverwendung (Re-Probing)
156.00 CHF - 515.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15289894
|
Cytiva
10600069 |
140 x 160mm | 25 Blätter/Packung |
325.00 CHF
25 Bögen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15259894
|
Cytiva
10600023 |
Größe: 300 mm x 4 m | 1 Rollen/Packung |
481.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15279894
|
Cytiva
10600038 |
300 x 600mm | 5/Pckg. |
515.00 CHF
5 Bögen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15269894
|
Cytiva
10600029 |
150mm x 4m | 1 Rollen/Packung |
313.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15209904
|
Cytiva
10600087 |
100 x 100mm | 10 Blätter/Packung |
156.00 CHF
10 Bögen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15299894
|
Cytiva
10600086 |
100 x 100mm | 25 Blätter/Packung |
244.00 CHF
25 Bögen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15219904
|
Cytiva
10600100 |
80 x 90mm | 25 Blätter/Packung |
168.00 CHF
25 Bögen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Proteinbindungsvermögen über 200 μg/cm2 zur einfachen Signaldetektion
- Hohe Proteinretention selbst nach aggressiven Waschungen
- Hohe Proteinerfassung bei der Überführung für minimalen Probenverlust
- Lieferbar in gängigen vorgeschnittenen Größen für Ihre Anwendung
Spezifikation
0,45 μm |