Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ P 0.45 μm-PVDF-Membran
Geeignet für die Verwendung in Chemolumineszenz- und Fluoreszenz-Detektionsmethoden für Proteine mit einer relativen Masse Mr von > 20.000. Die Cytiva Life SciencesTM AmershamTM HybondTM P 0.45μm-Membran aus PVDF ist eine hydrophobe Membran mit einer Porengröße von 0.45μm mit hoher Widerstandsfähigkeit und ist ausgezeichnet geeignet zum Entfernen der Antikörper (Stripping) und die Wiederverwendung (Re-Probing)
Marke: Cytiva 10600029
283.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24363" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Proteinbindungsvermögen über 200 μg/cm2 zur einfachen Signaldetektion
- Hohe Proteinretention selbst nach aggressiven Waschungen
- Hohe Proteinerfassung bei der Überführung für minimalen Probenverlust
- Lieferbar in gängigen vorgeschnittenen Größen für Ihre Anwendung
Specifications
150mm x 4m | |
1 Rollen/Packung | |
0,45 μm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.