Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ P 0.45 μm-PVDF-Membran
Geeignet für die Verwendung in Chemolumineszenz- und Fluoreszenz-Detektionsmethoden für Proteine mit einer relativen Masse Mr von > 20.000. Die Cytiva Life SciencesTM AmershamTM HybondTM P 0.45μm-Membran aus PVDF ist eine hydrophobe Membran mit einer Porengröße von 0.45μm mit hoher Widerstandsfähigkeit und ist ausgezeichnet geeignet zum Entfernen der Antikörper (Stripping) und die Wiederverwendung (Re-Probing)
Marke:  Cytiva 10600100
157.04 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24363" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15219904
  • 168.00 CHF / 25 Bögen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Proteinbindungsvermögen über 200 μg/cm2 zur einfachen Signalerfassung
  • Hohe Proteinretention selbst nach aggressiven Waschschritten
  • Durch die hohe Proteinerfassung werden Probenverluste während des Transfers minimiert
  • Erhältlich in vielen gebräuchlichen, für Ihre Anwendungen vorgefertigten Größen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
80 x 90mm
25 Blätter/Packung
0,45 μm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Amersham™ Hybond™ P 0.45 μm-PVDF-Membran > Abmessungen:80 x 90 mm; 25 Blatt/Packung