Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ P 0.45 μm-PVDF-Membran
Geeignet für die Verwendung in Chemolumineszenz- und Fluoreszenz-Detektionsmethoden für Proteine mit einer relativen Masse Mr von > 20.000. Die Cytiva Life SciencesTM AmershamTM HybondTM P 0.45μm-Membran aus PVDF ist eine hydrophobe Membran mit einer Porengröße von 0.45μm mit hoher Widerstandsfähigkeit und ist ausgezeichnet geeignet zum Entfernen der Antikörper (Stripping) und die Wiederverwendung (Re-Probing)
Marke:  Cytiva 10600087
148.03 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24363" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15209904
  • 156.00 CHF / 10 Bögen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Proteinbindungsvermögen über 200 μg/cm2 zur einfachen Signaldetektion
  • Hohe Proteinretention selbst nach aggressiven Waschungen
  • Hohe Proteinerfassung bei der Überführung für minimalen Probenverlust
  • Lieferbar in gängigen vorgeschnittenen Größen für Ihre Anwendung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 x 100mm
10 Blätter/Packung
0,45 μm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Amersham™ Hybond™ P 0.45 μm-PVDF-Membran > Abmessungen: 100 x 100 mm; 10 Blatt/Packung