Learn More
Invitrogen™ Wasser mit Gütegrad RT-PCR Artikelnummer.: 10289774
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Invitrogen™ Wasser mit Gütegrad RT-PCR
Artikelnummer. 10289774
10 x 1.5 mL, 17 Milliliter
Click to view available options
Menge:
10 x 1.5 mL
Packungsgröße:
17 Milliliter
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 10289774
Marke: Invitrogen™ AM9935
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Gebrauchsfertig — kein Mischen oder Autoklavieren
Wasser von RT-PCR-Qualität ist zertifiziert frei von Nukleasen und frei von Nukleinsäure-Verunreinigungen, die bei der RT-PCR falsch-positive Signale verursachen können. Das Wasser von RT-PCR-Qualität ist gebrauchsfertig und erfordert keine Vorbereitung, Mischung oder Autoklavierung.
Qualitätskontrolle
Wasser mit RT-PCR-Gütegrad wird mit einem hochempfindlichen PCR-Assay auf prokaryotische sowie eukaryotische genomische DNA-Kontaminationen untersucht. Es wird in 10 x 1,5 ml-Röhrchen geliefert. Die Kontamination durch prokaryotische DNA wird durch Ausführen einer PCR mit Primern a der 16S rRNA beurteilt. Die Kontamination durch eukaryotische DNA wird durch Ausführen einer PCR mit Primern an der 18S rRNA beurteilt. Es wird gründlich auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet und ist für alle PCR-Anwendungen geeignet.
Einstufige RT-PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RT-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse Transkription, Zweistufige RT-PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Güte Molekularbiologie
Verpackung Rörchen
Behandlung(en) keine CD
Menge 10 x 1.5 mL
Reinigungsverfahren Autoklaviert, membrangefiltert
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie Ambion™
Manuals
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2407092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberAM9935
Chargennummer2403091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM9935
Chargennummer2403090 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM9935
Chargennummer2403089 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM9935
Chargennummer2407093 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberAM9935
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Wasser mit Gütegrad RT-PCR >