Learn More
Macherey-Nagel™ Rnase-freies Wasser, Macherey-Nagel™
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Beschreibung
Ein RNase-freies Arbeitsumfeld ist ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche RNA-Isolierung und -Handhabung. Daher sollten allgemeine Empfehlungen zur Vermeidung einer RNase- Kontamination befolgt werden:
- Behalten Sie einen separaten Bereich, spezielle Pipetten und Materialien bei, wenn Sie mit RNA arbeiten
- Tragen Sie beim Umgang mit RNA und Reagenzien Handschuhe, um den Kontakt mit der Haut, die eine RNasenquelle darstellt, zu vermeiden
- Handschuhe häufig wechseln
- Verwenden Sie sterile RNase-freie Kunststoffröhrchen
- Halten Sie alle Kit-Komponenten versiegelt, wenn sie nicht verwendet werden, und alle Röhrchen nach Möglichkeit fest verschlossen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Wasser |
pH | 7 |
CAS | 7732-18-5 |
Farbe | Farblos |
CAS Min. % | 0.9 |
Schmelzpunkt | 0 °C |
Siedepunkt | 100 °C |
CAS Max. % | 1 |
Hinweise zur Reinheitsqualität | RNase-frei |
Summenformel | H2O |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Rnase-freies Wasser, Macherey-Nagel™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur