Learn More
Thermo Scientific™ Wasser, nukleasefrei
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
30 ml
4 x 1.25 ml
Packungsgröße:
30 Milliliter
4 Stück
Beschreibung
Nuklease-freies Wasser ist entionisiertes und 0,22 μm membrangefiltertes, Nuklease-freies Wasser. Ideal für alles.
Ideal für alle molekularbiologischen Anwendungen.
- Frei von Endo- bzw. Exodeoxyribonukleasen, Ribonukleasen und Phosphatasen
Spezifikation
Spezifikation
pH | 7.6 |
Güte | Molekularbiologie |
Verpackung | Fläschchen |
Behandlung(en) | keine CD |
Menge | 4 x 1.25 ml |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Wasser, nukleasefrei >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur