Learn More
Invitrogen™ QuantumRNA™ Classic 18S Internal Standard
Für quantitative Endpunkt-RT-PCR
Marke: Invitrogen™ AM1716
Includes: 18S Primer Pair und 18S Competimer, Kontroll-Template-RNA, nukleasefreies Wasser
Beschreibung
Der Invitrogen™ QuantumRNA™ 18S Internal Standard mit Competimer™ Technologie verwendet speziell modifizierte Competimer™ derselben Sequenz wie die normalen 18S-Primer, die nicht verlängert werden können. Durch die Anpassung des Verhältnisses von 18S Competimer™ zu normalen 18S-mRNA-Primern kann das Signal für 18S-mRNA auf das Niveau sehr seltener Messages abgeschwächt werden. Diese Primer werden für die quantitative Endpunkt-RT-PCR verwendet und enthalten ausreichend Reagenzien für 100 Reaktionen. Aufgrund der invarianten Expression in Gewebe und Aufbereitungen ist ribosomale 18S-RNA eine ideale interne Kontrolle für die quantitative RNA-Analyse. Die Classic 18S Internal Standards enthalten die gleichen Primer/Competimer™, die Teil des ursprünglichen QuantumRNA™ 18S Internal Standards-Moduls waren. Diese Standards produzieren ein PCR-Produkt mit 489 bp.Begleitprodukte:Der QuantumRNA™ Classic II 18S Internal Standard (Artikel-Nr. AM1717) produziert ein PCR-Produkt mit 324 bp, und der QuantumRNA™ Universal 18S Internal Standard (Artikel-Nr. AM1718) ist für eine große Bandbreite an Eukaryoten, einschließlich Tieren, Pflanzen und vielen Protozoen, geeignet und produziert ein PCR-Produkt mit 315 bp.Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
18S-Primerpaar und 18S Competimer™r werden bei –20 °C gelagert. Die Kontrolltemplate-RNA ist unter –70 °C zu lagern. Das Nuklease-freie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden. | |
Röhrchen | |
Unmarkiert | |
100 reactions | |
Maus | |
100 Reaktionen |
Gesamt-RNA aus Mausleber | |
18S | |
Ambion™, QuantumRNA™ | |
Trockeneis | |
18S rRNA |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Protocol: QuantumRNA™ 18S Internal Standards Kit (English )
Version: 1716M Revision D 06.2012
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ QuantumRNA™ Classic 18S Internal Standard > 100 Reaktionen