Learn More
Invitrogen™ DEPC-behandeltes Wasser
Autoklaviert, zertifiziert nukleasefrei
121.00 CHF - 468.00 CHF
Specifications
Güte | Molekularbiologie |
---|---|
Verpackung | Flasche |
Behandlung(en) | DEPC-behandelt |
Reinigungsverfahren | Autoklaviert, membrangefiltert |
Produktlinie | Ambion™ |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
10289104
|
Invitrogen™
AM9915G |
1 x 100 ml |
121.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10197484
|
Invitrogen™
AM9920 |
1 x 500 ml |
204.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11597065
|
Invitrogen™
AM9906 |
10 x 50 ml |
323.00 CHF
500 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10565405
|
Invitrogen™
AM9916 |
5 x 100 ml |
317.00 CHF
500 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10419224
|
Invitrogen™
AM9922 |
1 x 1000 ml |
277.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10514065
|
Invitrogen™
4387937 |
4 x 1000 ml |
468.00 CHF
4000 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Description
Ambion DEPC-behandeltes Wasser ist Nuklease-frei zertifiziert. DEPC-behandeltes Wasser wird vor und nach der Verpackung autoklaviert, um die Sterilität und Inaktivierung von DEPC sicherzustellen. Es wird rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Specifications
Molekularbiologie | |
DEPC-behandelt | |
Ambion™ |
Flasche | |
Autoklaviert, membrangefiltert |
Safety and Handling
Recommended Storage : Bei Raumtemperatur lagern.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.