Learn More
Fisherbrand™ Wägeschalen aus Aluminium
The Aluminum Weighing Dish may be used for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
30.55 CHF - 107.63 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Bodenform | Flach |
Farbe | Silber |
Einwegprodukt | Single-use |
Material | Aluminium |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30042343
![]() |
Fisherbrand™
120940F |
0.25 mL | 13 mm |
77.08 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30042339
![]() |
Fisherbrand™
120933F |
1 mL | 25 mm |
107.63 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30042340
![]() |
Fisherbrand™
120934F |
15 mL | 70 mm |
56.40 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30042347
![]() |
Fisherbrand™
120938F |
45 mL | 90 mm |
30.55 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Designed for moisture determination balances with slightly tapered walls for stacking.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Silber | |
Aluminium | |
Wägeschale |
Flach | |
Single-use | |
Unsteril |