Learn More
Fisherbrand™ Rührwerke aus Aluminium
Digitaler Rührarm mit hohem Drehmoment und hoher Drehzahl für eine Vielzahl von Volumina und Viskositäten.
Marke:  Fisherbrand™ FSR3220U1
2624.16 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15293797
  • 2940.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Rührer eignet sich für das Rühren mit hohem Volumen und hoher Viskosität genauso einfach wie für das Homogenisieren und Dispergieren – besonders nützlich für den Dauerbetrieb
  • Die benutzerfreundliche Tastatur ermöglicht eine präzise Drehzahleinstellung und das digitale LCD-Display zeigt die Drehzahl oder das Drehmoment auf ±1 % an
  • Elektronische Steuerungen ermöglichen die Drehzahleinstellung in einstelligen Schritten und halten die eingestellte Geschwindigkeit bei Änderungen der Lösungsviskosität im Bereich von 1 %
  • Das robuste, abgedichtete Metallgehäuse umschließt den leistungsstarken bürstenlosen Gleichstrommotor mit automatischem Überlastschutz; ein zweistufiges Getriebe schaltet elektronisch zwischen hoher Kraft und hoher Geschwindigkeit. Dabei wird die Motorleistung mit einer Effizienz von 95 % auf das Spannfutter übertragen
  • Spannfutter kann auf max. 10 mm (3/8 Zoll) angepasst werden.
  • Der Spannfutterschutz schützt das Spannfutter vor Spritzern und verhindert versehentliches Bewegen des Spannfutters
  • Der Rührer verfügt über elektronische Bedienelemente
  • Spezifikation
    Spezifikation
    20 bis 3.000 U/min
    LED
    9 in.
    8 in.
    1/15
    Sicherheitszulassung – CE-Kennzeichnung
    Anwendungen mit großen Volumina, Rühren von Lacken, Anstrichmitteln, Polymeren, Klebstoffen, Kosmetika, Geschmacksverstärkern, Duftstoffen und anderen Körperpflegeprodukten, ideal zum Mischen von pharmazeutischen Rezepturen und für sonstige chemische Laborversuche oder Prozesse im Produktionsmaßstab
    Aluminium
    341 Ncm
    60 L
    220 V
    22.9 cm
    20.3 cm
    EU/UK
    10 mm
    Anpassbares Spannfutter
    Bürstenlos, DC
    Overhead Stirrer
    Videos
    • Fisherbrand High torque overhead stirrer
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Sonderangebote
    Sonderangebote
    • Mehrere Hersteller
      Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
      Aktionscode: 24138
      Gültig bis zum2025-04-30
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Rührwerke aus Aluminium > Max. Kapazität: 60 l