Learn More
Fisherbrand™ Stativmuffen
Zur sicheren Befestigung von Klemmen an Laborgerüsten. Fisherbrand™ Muffen werden mit versetzten Spannbacken für höhere Festigkeit geliefert.
Marke:  Fisherbrand™ 9507
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11537722
  • 73.40 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit versetzten Griffen für höhere Festigkeit
  • Aluminiumlegierung mit Klemmschrauben
  • Für die Verwendung mit Artikeln bis zu einem Durchmesser von 16 mm
  • Hinweis: Diese Schrauben haben einen Metallkopf
Spezifikation
Spezifikation
5/Packung
Aluminiumlegierung
Für die Verwendung mit Stäben bis 16 mm Durchmesser
Stativmuffe
Klemmschraube mit Metallkopf
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stativmuffen > Im Lieferumfang enthalten: Klemmschraube mit Metallkopf