Learn More
Fisherbrand™ Stativmuffen
Zur sicheren Befestigung von Klemmen an Laborgerüsten. Fisherbrand™ Muffen werden mit versetzten Spannbacken für höhere Festigkeit geliefert.
7.61 CHF - 73.40 CHF
Spezifikation
Menge | 5/Packung |
---|---|
Typ | Stativmuffe |
Material | Aluminiumlegierung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für die Verwendung mit Stäben bis 16 mm Durchmesser |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11537722
|
Fisherbrand™
9507 |
Klemmschraube mit Metallkopf |
73.40 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10758931
|
Fisherbrand™
9507 |
Klemmschraube mit Metallkopf | N/A | |||||||
11547722
|
Fisherbrand™
9507/P |
Klemmschrauben mit Kunststoffköpfen |
40.90 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Aluminiumlegierung mit Klemmschrauben
- Für den Gebrauch mit Stativen mit einem Durchmesser von bis zu 16 mm
Spezifikation
5/Packung | |
Stativmuffe | |
Aluminiumlegierung | |
Für die Verwendung mit Stäben bis 16 mm Durchmesser |