Learn More
Fisherbrand™ Muffe, Zinklegierung
Zur sicheren Befestigung von Klemmen an Laborgerüsten. Fisherbrand™ Muffen aus Zinklegierung werden mit beschichteten Klemmschrauben mit Kunststoffkopf geliefert.
Marke:  Fisherbrand™ 9506/P
Artikelnummer. 10117184
  • 58.65 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die sichere Fixierung von Klammern auf Laborgerüsten. Fisherbrand™ Muffen aus Zinklegierung verfügen über beschichtete Klemmschrauben mit Kunststoffköpfen.
  • Für Stäbe mit einem Durchmesser von bis zu 16 mm
  • Wird in 5er-Packungen geliefert
Spezifikation
Spezifikation
5/Packung
Zinklegierung
Für die Verwendung mit Stäben bis 16 mm Durchmesser
Stativmuffe
Klemmschrauben mit Kunststoffköpfen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Muffe, Zinklegierung > Im Lieferumfang enthalten: Klemmschrauben mit Kunststoffköpfen