Learn More
Thermo Scientific Chemicals All-Trans-Retinol, 95 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• All-trans-Retinol, allgemein als Vitamin A bekannt, ist ein fettlöslicher essentieller Nährstoff
• All-trans-Retinol ist an der hormonellen Signalisierung über Retinoidrezeptoren beteiligt.
• Es ist ein wichtiger Regulator von Zellteilung und Apoptose.
• Mangel kann zu Sehstörungen, Knochendefekten sowie Immun- und Hautstörungen führen.
Anwendungen
• Geeignet für Forschungen zur Ausdifferenzierung von Zellen, embryonalen Entwicklung, Immunologie und mehr
• Laborqualität, nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | all-trans-Retinol |
Namenshinweis | 95% |
CAS Min. % | 94.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Gelb bis orange |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 500 mg |
Beilstein | 06, III, 2787 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468461 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 347071000,347070010,347075000,347072500 |
A0461898 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | 347071000,347070010,347075000,347072500 |
A0465110 | Analysenzertifikat | 07/08/2024 | 347070010,347071000,347075000,347072500 |
A0461898 | Analysenzertifikat | 22/04/2024 | 347070010,347071000,347075000,347072500 |
A0459413 | Analysenzertifikat | 24/01/2024 | 347070010,347071000,347075000,347072500 |
Sicherheit und Handhabung
- all-trans-Retinol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.