Learn More
Thermo Scientific Chemicals All-Trans-Retinol, 95 %
Artikelnummer. 10443635
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
All-trans-Retinol, Vitamin A, Retinol (CAS-Nr. 68-26-8) ist ein fettlösliches Vitamin, das Retinoidrezeptoren innerhalb von Zellen bindet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• All-trans-Retinol, allgemein als Vitamin A bekannt, ist ein fettlöslicher essentieller Nährstoff
• All-trans-Retinol ist an der hormonellen Signalisierung über Retinoidrezeptoren beteiligt.
• Es ist ein wichtiger Regulator von Zellteilung und Apoptose.
• Mangel kann zu Sehstörungen, Knochendefekten sowie Immun- und Hautstörungen führen.
Anwendungen
• Geeignet für Forschungen zur Ausdifferenzierung von Zellen, embryonalen Entwicklung, Immunologie und mehr
• Laborqualität, nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-26-8
Summenformel C20H30O
Molekulargewicht (g/mol) 286.459
MDL-Nummer MFCD00001552
InChI-Schlüssel FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Synonym retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
PubChem CID 445354
ChEBI CHEBI:17336
IUPAC-Name (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-Trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-Tetraen-1-ol
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material all-trans-Retinol
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 06, III, 2787
Merck Index 15, 10211
Formelmasse 286.46
Reinheit (%) ≥94%
Physikalische Form Pulver und Klumpen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • all-trans-Retinol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals All-Trans-Retinol, 95 % >