Learn More
Albendazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11425680
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Albendazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425680
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Artikelnummer. 11425680
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25925.18
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54965-21-8
Summenformel C12H15N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 265.33
MDL-Nummer MFCD00083232
InChI-Schlüssel HXHWSAZORRCQMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym albendazole, albenza, eskazole, valbazen, zentel, albendazol, proftril, albendazolum, bilutac, zental
PubChem CID 2082
ChEBI CHEBI:16664
IUPAC-Name Methyl N-(6-Propylsulfanyl-1H-Benzimidazol-2-yl)Carbamat
SMILES CCCSC1=CC=C2N=C(NC(=O)OC)NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Albendazole
Schmelzpunkt 208°C to 210°C
Menge 50 g
Merck Index 14,210
Formelmasse 265.34
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM16L011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberH25925.18,H25925.09,H25925.22
ChargennummerY11K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog NumberH25925.18,H25925.09,H25925.22
Chargennummer10252692 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog NumberH25925.18,H25925.09,H25925.22
ChargennummerU12K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Catalog NumberH25925.18,H25925.09,H25925.22
ChargennummerQ30K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2024 Catalog NumberH25925.18,H25925.09,H25925.22
Name des Produkts
Albendazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >