Learn More
Albendazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Specifications
Chemischer Name oder Material | Albendazole |
Schmelzpunkt | 208°C to 210°C |
Menge | 100 g |
Merck Index | 14,210 |
Formelmasse | 265.34 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Albendazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto