Learn More
Cole-Parmer™ Auslaufbecher aus Edelstahl
Zur Messung der Viskosität mit Viskositätsbechern aus Edelstahl. EZ™ Viskositätsbecher ermöglichen eine einfache und preiswerte Viskositätsmessung. Diese Becher sind mit einer maschinell bearbeiteten Öffnung ausgestattet, um ihre Länge zu gewährleisten und einen symmetrischen Ausflussstrom zu ermöglichen.
Marke: Cole-Parmer™ 08700-32
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
So wird eine Messung durchgeführt: Füllen Sie einfach den Becher, indem Sie ihn in die Testflüssigkeit tauchen. Nach dem Herausnehmen des Bechers messen Sie die Zeit, die bis zur ersten Unterbrechung des Flüssigkeitsstromes vergeht. Jeder Becher wird mit einer Umrechnungstabelle geliefert, um die Viskosität in Centistokes (cSt) anhand der verstrichenen Zeit zu bestimmen.- Entspricht den Abmessungen, die in der Norm ASTM D4212 festgelegt sind
- Entspricht ASTM 816, D1084 und D4212
- Schale und Griff aus Edelstahl
- ±3 % Produktionstoleranz
- Der optionale Karussellständer aus Aluminium bietet Platz für bis zu fünf Becher für eine einfache Lagerung
Spezifikation
Viskositätsbecher | |
Edelstahl | |
Eine einfache und preiswerte Methode zur Viskositätsmessung | |
79 bis 784 cSt |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Auslaufbecher aus Edelstahl > Drehzahlbereich: 79 bis 784 cSt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur